2,4-Dibrom-5-fluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1,3-Dibrom-4-fluor-6-methoxybenzol
OT-0975-5G OT-0975-1G
COBBOT-0975-5GEA 451 EUR
COBBOT-0975-5G COBBOT-0975-1G
2,4-Dibrom-5-fluoranisol
2,4-Dibrom-5-fluoranisol
Formel: C₇H₅Br₂FO
MDL: MFCD12913976
CAS-Nummer: 861928-16-7