2,6-Dibrom-4-fluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0812-5G
OT-0812-1G
COBBOT-0812-5GEA
229
EUR
COBBOT-0812-5G
COBBOT-0812-1G
2,6-Dibrom-4-fluoranisol
2,6-Dibrom-4-fluoranisol
Formel:
C₇H₅Br₂FO |
MDL:
MFCD00042231 CAS-Nummer: 443-41-4 |