3,5-Dibromphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0545-5G OT-0545-1G OT-0545-25G
COBBOT-0545-5GEA 68.4 EUR
COBBOT-0545-5G COBBOT-0545-1G COBBOT-0545-25G
3,5-Dibromphenol
3,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251.91 g/mol
Siedepunkt: 274
Schmelzpunkt: 81
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD06411376
CAS-Nummer: 626-41-5