3,5-Dibromanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
OT-0386-1G
OT-0386-25G
OT-0386-5G
COBBOT-0386-1GEA
0
EUR
COBBOT-0386-1G
COBBOT-0386-25G
COBBOT-0386-5G
3,5-Dibromanisol
3,5-Dibromanisol
Formel:
C₇H₆Br₂O Molecular Weight: 265,93 g/mol |
MDL:
MFCD02258848 CAS-Nummer: 74137-36-3 |