1,3-Dichlor-4-fluor-6-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dichlor-5-fluornitrobenzol
008279-1G
008279-5G
FLUO008279-1GEA
149
EUR
FLUO008279-1G
FLUO008279-5G
1,3-Dichlor-4-fluor-6-nitrobenzol
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Molecular Weight: 209.99 g/mol |
MDL:
MFCD00115003 CAS-Nummer: 2105-59-1 |