1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,5-Dichloroiodobenzene
HC-2468-5G
HC-2468-25G
HC-2468-100G
COBBHC-2468-5GEA
25.1
EUR
COBBHC-2468-5G
COBBHC-2468-25G
COBBHC-2468-100G
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂I Molecular Weight: 272,9 g/mol Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 57 °C |
MDL:
MFCD00001047 CAS-Nummer: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |