2',4'-Difluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
TL00123.1 TL00123.10 TL00123.50
MAYBTL00123.1EA 0 EUR
MAYBTL00123.1 MAYBTL00123.10 MAYBTL00123.50
2',4'-Difluoracetophenon
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 80
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6