3,5-Difluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1,3-Difluor-5-methylbenzol
OS-7677-25G
OS-7677-5G
OS-7677-1G
COBBOS-7677-25GEA
410
EUR
COBBOS-7677-25G
COBBOS-7677-5G
COBBOS-7677-1G
3,5-Difluortoluol
3,5-Difluortoluol
Formel:
C₇H₆F₂ Molecular Weight: 128,12 g/mol |
MDL:
MFCD00797323 CAS-Nummer: 117358-51-7 |