1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Nitroresorcindimethylether, 2,4-Dimethoxynitrobenzol
AN-1348-5G AN-1348-1G
COBBAN-1348-5GEA 38 EUR
COBBAN-1348-5G COBBAN-1348-1G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₉NO₄
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Dichte: 1,1876 g/cm³ (132 °C)
MDL: MFCD00024210
CAS-Nummer: 4920-84-7
EINECS: 225-551-6