3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 34.4 EUR
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2
Siedepunkt: 335
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008748
CAS-Nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %