3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on
B22634.03 B22634.06
B22634.03EA 45.3 EUR
B22634.03 B22634.06
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 2478-38-8 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.2 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1966119
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2
Siedepunkt: 335
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008748
CAS-Nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5