2',4'-Dimethylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on
SB00787.1 SB00787.10 SB00787.50
MAYBSB00787.1EA 0 EUR
MAYBSB00787.1 MAYBSB00787.10 MAYBSB00787.50
2',4'-Dimethylacetophenon
2',4'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.0121 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00003571
CAS-Nummer: 89-74-7
EINECS: 201-935-9