3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32669.06 H32669.14 H32669.22
H32669.06EA 60.6 EUR
H32669.06 H32669.14 H32669.22
3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 71022-43-0 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.13 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 2054388
Formel: C₇H₆N₂O₅
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007235
CAS-Nummer: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1