1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Butandiamin Dihydrochlorid, Tetramethylendiammoniumdichlorid, Tetramethylendiamin Dihydrochlorid, Putrescin Dihydrochlorid
A18312.22
A18312.14
A18312.22EA
191
EUR
A18312.22
A18312.14
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid 99%
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Purity: 99%
CAS No.: 333-93-7
Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl
Formula Weight: 161.08
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3906680
Merck Reference: 14,7947
MDL No.: MFCD00012526
Formel:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 161,07 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung) Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012526 CAS-Nummer: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 Merck Index: 14,7947 |