1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Butandiamin Dihydrochlorid, Tetramethylendiammoniumdichlorid, Tetramethylendiamin Dihydrochlorid, Putrescin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21980.0025 8.21980.0010
8.21980.0025EA 87.9 EUR
8.21980.0025 8.21980.0010
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 161,07 g/mol
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012526
CAS-Nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.07 g/mol