1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Butandiamin Dihydrochlorid, Tetramethylendiammoniumdichlorid, Tetramethylendiamin Dihydrochlorid, Putrescin Dihydrochlorid
215110050
215110250
215111000
ACRO215110050EA
23.1
EUR
ACRO215110050
ACRO215110250
ACRO215111000
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid 99+%
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Formel:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 161.07 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012526 CAS-Nummer: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |