1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Butandiamin Dihydrochlorid, Tetramethylendiammoniumdichlorid, Tetramethylendiamin Dihydrochlorid, Putrescin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
P7505-100G P7505-25G
SIALP7505-100GEA 312 EUR
SIALP7505-100G SIALP7505-25G
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 161.07 g/mol
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012526
CAS-Nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9