1,4-Dichlor-2-iodbenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 2,5-Dichloroiodobenzene

HC-3071-5G HC-3071-25G HC-3071-100G
COBBHC-3071-5GEA 25.5 EUR
COBBHC-3071-5G COBBHC-3071-25G COBBHC-3071-100G
1,4-Dichlor-2-iodbenzol
1,4-Dichlor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272.9 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 2.02 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001036
CAS-Nummer: 29682-41-5
EINECS: 249-774-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR