2',5'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
RJC03725.250
RJC03725.1
CHMPRJC03725.250EA
0
EUR
CHMPRJC03725.250
MAYBRJC03725.1
2',5'-Dimethoxyacetophenon
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1,139 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008728 CAS-Nummer: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...