1,6-Diaminohexan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,6-Hexandiamin Dihydrochlorid, Hexamethylendiammoniumdichlorid, Hexamethylendiamin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247731-100G
247731-25G
SIAL247731-100GEA
143
EUR
SIAL247731-100G
SIAL247731-25G
1,6-Diaminohexan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexan Dihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 189,13 g/mol Schmelzpunkt: 258 °C Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012528 CAS-Nummer: 6055-52-3 EINECS: 227-977-8 |