Hydrocortison 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cortisol, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 11β-Hydroxycortison
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 138 EUR
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hydrocortison 98%
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
Molecular Weight: 362.47 g/mol
Siedepunkt: 567
Schmelzpunkt: 212…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)