Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cortisol, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 11β-Hydroxycortison
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H0888-10G H0888-1G H0888-5G
SIALH0888-10GEA 314 EUR
SIALH0888-10G SIALH0888-1G SIALH0888-5G
Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
Molecular Weight: 362.47 g/mol
Siedepunkt: 567
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1