Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cortisol, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 11β-Hydroxycortison
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
H4001-1G H4001-100G H4001-10G H4001-25G H4001-5G
SIALH4001-1GEA 51.7 EUR
SIALH4001-1G SIALH4001-100G SIALH4001-10G SIALH4001-25G SIALH4001-5G
Hydrocortison, Sigma-Aldrich®
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
Molecular Weight: 362.47 g/mol
Siedepunkt: 567
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1