Dexamethason-21-acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D1881-100MG D1881-1G D1881-500MG
SIALD1881-100MGEA 50.5 EUR
SIALD1881-100MG SIALD1881-1G SIALD1881-500MG
Dexamethason-21-acetat, Sigma-Aldrich®
Dexamethason-21-acetat
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
Molecular Weight: 434,5 g/mol
MDL: MFCD00027407
CAS-Nummer: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8