2,3-Difluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7615-1G
OS-7615-100G
OS-7615-25G
OS-7615-5G
COBBOS-7615-1GEA
0
EUR
COBBOS-7615-1G
COBBOS-7615-100G
COBBOS-7615-25G
COBBOS-7615-5G
2,3-Difluoranilin
2,3-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Siedepunkt: 69 °C (12 mmHg) Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010298 CAS-Nummer: 4519-40-8 EINECS: 224-847-2 UN: 2941 ADR: 6.1,III |