2,3-Dimethyl-4-fluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-6-fluor-o-xylol, 4-Fluor-2,3-xylidin
H31560.MD
H31560.03
H31560.MDEA
70.6
EUR
H31560.MD
H31560.03
2,3-Dimethyl-4-fluoranilin ≥97%
2,3-Dimethyl-4-fluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 1737-68-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 42-46°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04972870
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Schmelzpunkt: 42…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972870 CAS-Nummer: 1737-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |