2,5-Dibromanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1522-5G AN-1522-25G
COBBAN-1522-5GEA 38.5 EUR
COBBAN-1522-5G COBBAN-1522-25G
2,5-Dibromanilin
2,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54,5…55 °C
MDL: MFCD00007636
CAS-Nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III