2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
AN-1559-25G AN-1559-1G AN-1559-5G
COBBAN-1559-25GEA 171 EUR
COBBAN-1559-25G COBBAN-1559-1G COBBAN-1559-5G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Molecular Weight: 318.92 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…40 °C
MDL: MFCD00068181
CAS-Nummer: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III