2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-2570-100G
AN-2570-5G
AN-2570-25G
COBBAN-2570-100GEA
410
EUR
COBBAN-2570-100G
COBBAN-2570-5G
COBBAN-2570-25G
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin
2-Brom-4-chlor-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN Molecular Weight: 224.46 g/mol |
MDL:
MFCD00070746 CAS-Nummer: 195191-47-0 |