2-Brom-4-fluoranilin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

AN-1130-100G AN-1130-25G
COBBAN-1130-100GEA 127 EUR
COBBAN-1130-100G COBBAN-1130-25G
2-Brom-4-fluoranilin
2-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 46…47 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 41
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR