2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1129-5G
AN-1129-25G
AN-1129-100G
COBBAN-1129-5GEA
37.5
EUR
COBBAN-1129-5G
COBBAN-1129-25G
COBBAN-1129-100G
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 242,03 g/mol Schmelzpunkt: 233…235 °C Dichte: 1,949 g/cm³ (–123 °C) |
MDL:
MFCD00054185 CAS-Nummer: 17601-94-4 EINECS: 241-574-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |