2-Bromanilin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

AN-1311-100G AN-1311-25G
COBBAN-1311-100GEA 125 EUR
COBBAN-1311-100G COBBAN-1311-25G
2-Bromanilin
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007632
CAS-Nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR