2-Chlor-4,6-dibromanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Chlor-2,4-dibromanilin
AN-1566-100G AN-1566-25G AN-1566-5G
COBBAN-1566-100GEA 0 EUR
COBBAN-1566-100G COBBAN-1566-25G COBBAN-1566-5G
2-Chlor-4,6-dibromanilin
2-Chlor-4,6-dibromanilin
Formel: C₆H₄Br₂ClN
Molecular Weight: 285,37 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103 °C
Dichte: 2,305 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00031419
CAS-Nummer: 874-18-0