3-Amino-4-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1543-25G AN-1543-5G AN-1543-1G
COBBAN-1543-25GEA 193 EUR
COBBAN-1543-25G COBBAN-1543-5G COBBAN-1543-1G
3-Amino-4-chlorbenzonitril
3-Amino-4-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
MDL: MFCD00017089
CAS-Nummer: 53312-79-1
EINECS: 258-471-5