2-Chlor-5-fluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B25618.06 B25618.14
B25618.06EA 85.3 EUR
B25618.06 B25618.14
2-Chlor-5-fluoranilin ≥97%
2-Chlor-5-fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 452-83-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Refractive Index: 1.5560 Odour: Characteristic Boiling Point: 211° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00084852
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: ∼ 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084852
CAS-Nummer: 452-83-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III