2'-Aminoacetophenon

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: o-Aminoacetophenon

SB00900.250 SB00900.1
CHMPSB00900.250EA 0 EUR
CHMPSB00900.250 MAYBSB00900.1
2'-Aminoacetophenon
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR