2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1445-5G
AN-1445-25G
AN-1445-100G
COBBAN-1445-5GEA
0
EUR
COBBAN-1445-5G
COBBAN-1445-25G
COBBAN-1445-100G
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD00042326 CAS-Nummer: 2267-23-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |