3,3'-Diaminobenzophenon 90+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03 L09128.06
L09128.03EA 46.8 EUR
L09128.03 L09128.06
3,3'-Diaminobenzophenon 90+%
3,3'-Diaminobenzophenon
Purity: 90+% CAS No.: 611-79-0 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Melting Point: 148-152° Boiling Point: 285°/11mm MDL No.: MFCD00014774
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014774
CAS-Nummer: 611-79-0
EINECS: 210-281-3