4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
HC-6205-25G HC-6205-100G HC-6205-5G
COBBHC-6205-25GEA 0 EUR
COBBHC-6205-25G COBBHC-6205-100G COBBHC-6205-5G
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007770
CAS-Nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3
UN: 2237
ADR: 6.1,III