5-Brom-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7474-25G
OS-7474-5G
COBBOS-7474-25GEA
63
EUR
COBBOS-7474-25G
COBBOS-7474-5G
5-Brom-2-fluoranilin
5-Brom-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190,01 g/mol |
MDL:
MFCD03094181 CAS-Nummer: 2924-09-6 |