2-Amino-4-bromphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-hydroxyanilin
HC-6973-5G
HC-6973-25G
HC-6973-1G
COBBHC-6973-5GEA
30.8
EUR
COBBHC-6973-5G
COBBHC-6973-25G
COBBHC-6973-1G
2-Amino-4-bromphenol
2-Amino-4-bromphenol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD00235171 CAS-Nummer: 40925-68-6 |