2-Amino-4-bromphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Brom-2-hydroxyanilin
708356-1G 708356-5G
SIAL708356-1GEA 44.5 EUR
SIAL708356-1G SIAL708356-5G
2-Amino-4-bromphenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.02 g/mol
MDL: MFCD00235171
CAS-Nummer: 40925-68-6