3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
004386-1G
004386-25G
004386-5G
FLUO004386-1GEA
31.1
EUR
FLUO004386-1G
FLUO004386-25G
FLUO004386-5G
3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin
3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin
Formel:
C₆H₃Br₂ClFN Molecular Weight: 303,36 g/mol Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 97…99 °C |
MDL:
MFCD00042199 CAS-Nummer: 175135-09-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |