5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
A13879.06 A13879.14
A13879.06EA 93.3 EUR
A13879.06 A13879.14
5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin ≥97%
5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 104222-34-6 Molecular Formula: C6H4ClFN2O2 Formula Weight: 190.56 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 7202993 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052698
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Molecular Weight: 190.56 g/mol
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052698
CAS-Nummer: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III