3-Chlor-p-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Chlor-4-anisidin, 3-Chlor-4-methoxyanilin, 4-Amino-2-chloranisol
AN-1485-5G AN-1485-25G AN-1485-100G
COBBAN-1485-5GEA 37.5 EUR
COBBAN-1485-5G COBBAN-1485-25G COBBAN-1485-100G
3-Chlor-p-anisidin
3-Chlor-p-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,6 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00007771
CAS-Nummer: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1,III