3-Chlor-5-fluoranilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
374740050
ACRO374740050EA
198
EUR
ACRO374740050
3-Chlor-5-fluoranilin 97%
3-Chlor-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145,56 g/mol Dichte: 1,45 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407962 CAS-Nummer: 4863-91-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |