5-Chlor-2-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3130-25G
HC-3130-5G
COBBHC-3130-25GEA
193
EUR
COBBHC-3130-25G
COBBHC-3130-5G
5-Chlor-2-iodanilin
5-Chlor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253,47 g/mol |
MDL:
MFCD06738960 CAS-Nummer: 6828-35-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |