5-Amino-o-kresol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1203-25G
AN-1203-100G
COBBAN-1203-25GEA
0
EUR
COBBAN-1203-25G
COBBAN-1203-100G
5-Amino-o-kresol
5-Amino-o-kresol
Formel:
C₇H₉NO Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 162 °C |
MDL:
MFCD00043922 CAS-Nummer: 2835-95-2 EINECS: 220-618-6 |