3-Methoxy-p-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Methyl-m-anisidin, 5-Amino-2-methylanisol, 3-Methoxy-4-methylanilin, 4-Amino-2-methoxytoluol, 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzol
AN-1422-5G AN-1422-1G
COBBAN-1422-5GEA 181 EUR
COBBAN-1422-5G COBBAN-1422-1G
3-Methoxy-p-toluidin
3-Methoxy-p-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 250
Schmelzpunkt: 58
MDL: MFCD00025371
CAS-Nummer: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN: 2811