4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0799-100G OT-0799-25G OT-0799-5G
COBBOT-0799-100GEA 0 EUR
COBBOT-0799-100G COBBOT-0799-25G COBBOT-0799-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 60,7…62 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,712 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00064393
CAS-Nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III